Learn More
Cytiva Membranas de poliamida Whatman™
Descripción
- Sólidas mecánicamente
- Excelente resistencia húmedas y secas
- Hidrófilas para soluciones acuosas y orgánicas
- Para hasta 135 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Poliamida |
| Tamaño de poro | 0,5 μm |
| Hidrofobicidad | Hidrófilo |
| Grosor (métrico) | 110 μm |
| Diámetro (métrico) | 50 mm |