Learn More
Cytiva Membranas de poliamida Whatman™
Filtro universal fabricado de poliamida puro para la aclaración y filtración estéril
Marca: Cytiva 10414106
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Sólidas mecánicamente
- Excelente resistencia húmedas y secas
- Hidrófilas para soluciones acuosas y orgánicas
- Para hasta 135 °C
Especificaciones
Poliamida | |
Hidrófilo | |
25 mm |
0,5 μm | |
110 μm |
Título del producto
Cytiva Membranas de poliamida Whatman™ > NL17; Tamaño de poro: 0,45μm; Diámetro: 25mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido