Learn More
GE Healthcare Whatman™ Optitran™ Nitrocellulose Membranes
Código de producto. 11979307
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,2 μm
0,45 μm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
cada uno
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
11979307 0,45 μm 1 rollo
11989307 0,2 μm cada uno
2 options
Código de producto. 11979307
Marca: GE Healthcare 10439196
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Combine flexibility, strength, and excellent signal-to-noise ratios—ideal for experiments that involve stripping and reprobing
  • 100% nitrocellulose supported by an inert polyester nonwoven membrane
  • Support does not affect transfer conditions or results
  • High sensitivity with very low nonspecific binding
  • Stringent washing and blocking conditions are not necessary
  • Binding capacity: 75 to 90μg/cm2
  • Autoclavable using liquid cool cycle
  • Also available in circles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 30 cm
Anchura (métrico) 3 m
Capacidad de unión 75 to 90 μg/cm2
Cantidad Each
Formato Rollo
Material Nitrocelulosa
Tamaño de poro 0,45 μm
Dimensions (LxW) 30 cm x 3 m