Learn More
Cytiva Membranas AOX con surcos grabados de policarbonato Whatman™ Nuclepore
Código de producto. p-4817243
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
25 mm
47 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
11338994 25 mm paquete de 100
11322905 47 mm paquete de 100
2 options
Código de producto. 11338994
Marca: Cytiva 110637
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los filtros Nuclepore de GE están fabricados con película de policarbonato de alta calidad, con tamaños de poro claramente definidos y altas velocidades de flujo para análisis reproducible de AOX.
  • Alta resistencia química y buena estabilidad térmica para una amplia gama de tipos de muestras
  • Ceniza baja y uniforme y bajos pesos de tara
  • Compatible con las directrices ISO 9562 para la determinación de halógenos adsorbentes de enlace orgánico
  • Superficie plana y lisa para que aumenta la visibilidad de las partículas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Policarbonato Nucleopore
Tamaño de poro 0,4 μm
Caudal High
Para utilizar con (aplicación) Microscopía de epifluorescencia, análisis ambiental, biología celular
Hidrofobicidad Hidrófilo
Diámetro (métrico) 25 mm