Learn More
Cytiva Láminas de membranas hidrófilas de policarbonato Nuclepore™ Whatman™
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,03 μm
0,05 μm
Dimensiones (L x An):
42 x 19 mm
254 x 204 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
Descripción
Una quimiotaxia eficaz requiere un delicado equilibrio entre la adhesión y la migración celulares. Las membranas Nucleopore combinan polipropileno sin PVP con poros cilíndricos afilados y uniformes.
- Ofrece un corte de tamaño de poro muy definido en el intervalo de submicrómetros, lo que permite la medición de deformidad de partículas y la captura de partículas extremadamente pequeñas
- Con surcos grabados para el tamaño de poro muy definido y la alta densidad de poro
- Tratada con PVP para hacerla hidrófila.
- Bajos niveles de extraíbles, lo que minimiza el riesgo de contaminación de muestras.
- Alta resistencia química y buena estabilidad térmica para una amplia gama de tipos de muestras
- Ceniza baja y uniforme y pesos tara bajos
- Superficie plana y lisa para una alta visibilidad de las partículas
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Policarbonato Nucleopore |
| Tamaño de poro | 0,03 μm |
| Caudal | Alto |
| Hidrofobicidad | Hidrófilo |
| Tipo | Filtro de membrana |
| Dimensiones (L x An) | 254 x 204 mm |