Learn More
Cytiva Membranas de policarbonato negro Nuclepore™
Reduce la fluorescencia de fondo como apoyo en la microscopía de epifluorescencia. Los filtros de membrana de policarbonato de 25 mm Whatman™ Nuclepore™ mejoran la visibilidad y ayudan a distinguir microorganismos de otras partículas.
112.00€ - 173.00€
Especificaciones
Color | Negro |
---|---|
Material | Policarbonato |
Para utilizar con (aplicación) | Técnica de epifluorescencia, agua potable ultrapura, alimentos, productos lácteos, vino y electrónica clínica |
N.° por paquete | 100Pack. |
Tipo | Filtro de membrana |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11312895
|
Cytiva
110656 |
0,2 μm | 25 mm | N/A | ||||||
11348994
|
Cytiva
110657 |
0,4 μm | 25 mm | N/A | ||||||
10012101
|
Cytiva
110659 |
0,8 μm | 25 mm | N/A | ||||||
10208242
|
Cytiva
111156 |
0,2 μm | 47 mm | N/A | ||||||
Descripción
- Superficie de membrana de policarbonato (PCTE) lisa y cuadriculada que admite eficazmente la enumeración de microorganismos en un recuento de placas estándar
- Absorción no específica extremadamente baja
- Resultados rápidos de recuento de placas estándar
- Compatible con la técnica de filtro de microscopía de epifluorescencia directa (DEFT), que permite el recuento de los microorganismos directamente en un filtro
- LA DEFT se puede realizar en menos de media hora, eludiendo el proceso estándar de >24 horas de incubación de una muestra microbiana
- Los filtros de membrana microscópicos se hacen por medio de grabado (el policarbonato es bombardeado con radiación y tratado químicamente para crear poros de filtro definidos y uniformes)
- Diseñado para atrapar microbios de manera eficiente; más eficaz que otros medios filtrantes para ciertos microorganismos
Especificaciones
Negro | |
Técnica de epifluorescencia, agua potable ultrapura, alimentos, productos lácteos, vino y electrónica clínica | |
Filtro de membrana |
Policarbonato | |
100Pack. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Cytiva Membranas de policarbonato negro Nuclepore™