Learn More
Cytiva Membranas de éster de celulosa mixta no estéril ME 25 Whatman™
Código de producto. 10292131
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
47 mm
50 mm
Color de rejilla:
Blanco
N/D
Negro
Verde/Negro
Tamaño de la rejilla (métrico):
3,1mm
5 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Diámetro (métrico) Color de rejilla Tamaño de la rejilla (métrico) unitSize
10292131 47 mm N/D 3,1mm paquete de 100
11365364 47 mm Negro 3,1mm paquete de 100
11325394 50 mm Blanco 3,1mm paquete de 100
11375364 50 mm Negro 3,1mm paquete de 100
11365384 47 mm Verde/Negro 3,1mm paquete de 100
11325364 47 mm Negro 5 mm paquete de 100
6 options
Código de producto. 10292131
Marca: Cytiva 10401612
Ofrece una mayor adsorción del producto con un alto grado de superficie interna. Las membranas de celulosa mixta no estériles Whatman™ ME25 están disponibles en formato plano para aplicaciones de recuento automático de colonias, así como en formato de rejilla para facilitar los procedimientos de recuento manual.
Ofrece una mayor adsorción del producto con un alto grado de superficie interna.Las membranas de éster de celulosa mixta no estéril ME25 Whatman™ están disponibles en forma simple para aplicaciones de recuento automático de colonias, así como en cuadrícula para ayudar en procedimientos de recuento manual.
Compuesto de acetato de celulosa y nitrato de celulosa caracterizado por una superficie lisa y uniforme. El contraste de color proporcionado por la superficie del filtro facilita la detección de partículas y minimiza la fatiga ocular.
  • Su superficie cuadriculada (intervalos de 3,1 mm) hace que los filtros sean ideales para el recuento de colonias después de la incubación
  • La tinta especial no tóxica utilizada está completamente libre de inhibidores de crecimiento bacteriano
  • Fabricado en condiciones estrictamente controladas para salas limpias
  • Tamaño de poro: 0,45 μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blanco
Material (membrana) MCE
Tamaño de poro 0,45 μm
Esterilidad No estéril
Color de rejilla N/D
Incluye Papel intercalado
Capacidad de unión de proteínas Medio
Cantidad 100/paq.
Tamaño de la rejilla (métrico) 3,1mm
Tipo de superficie Plano
Temperatura de funcionamiento (imperial) 266 °F
Temperatura de funcionamiento (métrico) 130 °C
Grosor (métrico) 145 μm
Tipo Membrana
Caudal 12,5 seg./100mL/12,5cm2
Diámetro (imperial) 1,85 in
Diámetro (métrico) 47 mm
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • ME25, 0.45µm 47mm
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose