Learn More
Cytiva Membranas de éster de celulosa mixta Whatman™: intervalo WME, tamaño de poro de 0,45 μm
Código de producto. 10153971
Change view
Click to view available options
Tipo de superficie:
Plano
Rejilla
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Incluye:
Almohadilla
Almohadilla, papel intercalado
Papel intercalado
Envase:
Envasado individual
Pack de autoclave
Paquete
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 200
Código de producto. Tipo de superficie Esterilidad Incluye Envase unitSize
10153971 Rejilla No estéril Almohadilla Paquete paquete de 100
11914544 Rejilla Estéril Almohadilla, papel intercalado Envasado individual paquete de 1000
11374824 Plano Estéril Almohadilla Envasado individual paquete de 100
11929207 Rejilla Estéril Papel intercalado Envasado individual paquete de 200
10030461 Rejilla Estéril Almohadilla, papel intercalado Envasado individual paquete de 100
10756262 Rejilla Estéril Papel intercalado Envasado individual paquete de 100
11324834 Rejilla No estéril Papel intercalado Pack de autoclave paquete de 100
7 options
Código de producto. 10153971
Marca: Cytiva 7141004
Compuesto por membranas de acetato de celulosa y nitrato de celulosa. Membranas de ésteres de celulosa mixta Whatman™ - la gama WME se caracteriza por una superficie más lisa y uniforme que los filtros de nitrocelulosa pura.
Compuesto por membranas de acetato de celulosa y nitrato de celulosa.Membranas de éster de celulosa mixta Whatman™: la gama WME se caracteriza por una superficie más lisa y uniforme que los filtros de nitrocelulosa pura.
  • Su superficie cuadriculada (intervalos de 3,1 mm) hace que los filtros sean ideales para el recuento de colonias después de la incubación
  • El contraste de color proporcionado por la superficie del filtro también facilita la detección de partículas y minimiza la fatiga ocular.
  • La tinta especial no tóxica utilizada está completamente libre de inhibidores de crecimiento bacteriano
  • Fabricado en condiciones estrictamente controladas para salas limpias
Información de órdenes
El paquete esterilizable en autoclave tiene 10 sobres de 10 filtros/almohadillas para esterilización en el laboratorio de microbiología.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blanco
Material (membrana) MCE
Tamaño de poro 0,45 μm
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Trabajo microbiológico, preparación de muestras, estudios microbiológicos, filtración de soluciones acuosas
Color de rejilla Negro
Incluye Almohadilla
Envase Paquete
Capacidad de unión de proteínas Medio
Cantidad 100/paq.
Tamaño de la rejilla (métrico) 3,1mm
Tipo de superficie Rejilla
Temperatura de funcionamiento (imperial) 266 °F
Temperatura de funcionamiento (métrico) 130 °C
Diámetro (imperial) 1,85 in
Diámetro (métrico) 47 mm
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • WME, white/black grid 3.1mm, 0.45µm, 47mm
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose