Learn More
Cytiva Membranas de ésteres de celulosa mixta Whatman™
Código de producto. p-4925625
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
37 mm
47 mm
50 mm
Tamaño de poro:
0,6 μm
0,8 μm
3 μm
Material (membrana):
MCE
Caudal:
1,2 s/100 ml/12,5 cm2
2,8 seg./100mL/12,5cm2
4,8 seg./100mL/12,5cm2
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de poro Material (membrana) Caudal unitSize
11375284 47 mm 0,8 μm MCE 2,8 seg./100mL/12,5cm2 paquete de 100
11315024 37 mm 0,8 μm MCE 2,8 seg./100mL/12,5cm2 paquete de 100
11939207 50 mm 3 μm MCE 1,2 s/100 ml/12,5 cm2 paquete de 100
11335014 47 mm 0,6 μm MCE 4,8 seg./100mL/12,5cm2 paquete de 100
4 options
Código de producto. 11375284
Marca: Cytiva 10400912
Facilita la detección de partículas y minimiza la fatiga ocular con marcas de superficie y contraste de color. Las membranas de Ester de celulosa mezclada Whatman™ están disponibles en forma simple o cuadriculada para procedimientos de conteo automáticos o manuales.
Alto grado de área de superficie interna para una mayor absorción de productos
  • Excelente contraste para facilitar la detección de partículas
  • Las rejillas no son tóxicas y no inhiben el crecimiento bacteriano, asegurando la integridad de la muestra.
  • Las membranas negras lisas y negras con rejilla tienen una mezcla de nitrato de celulosa y acetato de celulosa.
  • Mayor capacidad de carga de suciedad
  • Biológicamente inertes con buena estabilidad térmica
  • Sin surfactantes que contaminen las muestras
  • La estructura uniforme y microporosa de la membrana proporciona altos caudales
  • La tinta especial no tóxica utilizada está completamente libre de inhibidores de crecimiento bacteriano
  • Fabricado en condiciones estrictamente controladas para salas limpias
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material (membrana) MCE
Tamaño de poro 0,8 μm
Esterilidad No estéril
Color de rejilla Plano
Incluye Papel intercalado
Capacidad de unión de proteínas Medio
Cantidad 100/paq.
Tamaño de la rejilla (métrico) 3,1mm
Temperatura de funcionamiento (imperial) 266 °F
Temperatura de funcionamiento (métrico) 130 °C
Grosor (métrico) 135 μm
Tipo Membrana
Caudal 2,8 seg./100mL/12,5cm2
Diámetro (imperial) 1,85 in
Diámetro (métrico) 47 mm
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • ME27, 0.8 µm 47 mm, 100 pack
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Cellulose nitrate
  • UNKNOWN ACUTE-90% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.