Learn More
Cytiva Accesorio de filtración de membrana Whatman™ MicroPlus MBS I: Embudo
Código de producto. 11972585
Change view
Click to view available options
:
Embudo MBS I; 100 ml
Código de producto.
11972585 Embudo MBS I; 100 ml
1 options
Código de producto. 11972585
Marca: Cytiva 10445861
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Accesorios para el sistema de filtración para control microbiológico
  • Esterilizable en autoclave
  • Preesterilizado
  • 100 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Para utilizar con (equipo) Sistema de filtración microbiológica I (MBS I)
Material Polipropileno
Tipo Embudo
Volumen (métrico) 100 mL