Learn More
Cytiva Membranas de ésteres de celulosa mixta lisa ME 25
Código de producto. 11355304
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
25 mm
50 mm
90 mm
100 mm
110 mm
142 mm
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
paquete de 50
Código de producto. Diámetro (métrico) Esterilidad unitSize
11355304 25 mm No estéril paquete de 100
11315314 142 mm No estéril paquete de 25
11375304 50 mm No estéril paquete de 100
11395304 100 mm No estéril paquete de 50
11305314 110 mm No estéril paquete de 50
11345314 50 mm Estéril paquete de 100
11385304 90 mm No estéril paquete de 50
7 options
Código de producto. 11355304
Marca: Cytiva 10401606
Facilita el proceso de recuento y minimiza la fatiga visual con contraste de color entre la superficie y las colonias. Las membranas de ésteres de celulosa mixta lisa ME 25 Whatman™ se caracterizan por una superficie suave y más uniforme.
  • Excelente contraste para facilitar la detección de partículas
  • Alto grado de área de superficie interna para una mayor absorción de productos
  • Mayor capacidad de carga de suciedad
  • Biológicamente inertes con buena estabilidad térmica
  • Sin surfactantes que contaminen las muestras
  • La estructura uniforme y microporosa de la membrana proporciona altos caudales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Punto de burbuja 2.8bar
Material Acetato de celulosa y nitrato de celulosa
Tamaño de poro 0,45 μm
Esterilidad No estéril
Caudal 12,5 s/100 ml/12,5 cm2
Incluye Papel intercalado
Tipo de membrana ME25
Cantidad 100/Pk.
Tipo de superficie Plain
Grosor (métrico) 145 μm
Diámetro (métrico) 25 mm
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • ME25, 0.45 µm 25 mm, 100 pack
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.