Learn More
Cytiva Membranas de ésteres de celulosa mixta lisa ME 25
Click to view available options
Diámetro (métrico):
25 mm
50 mm
90 mm
100 mm
110 mm
142 mm
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
paquete de 50
Descripción
- Excelente contraste para facilitar la detección de partículas
- Alto grado de área de superficie interna para una mayor absorción de productos
- Mayor capacidad de carga de suciedad
- Biológicamente inertes con buena estabilidad térmica
- Sin surfactantes que contaminen las muestras
- La estructura uniforme y microporosa de la membrana proporciona altos caudales
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Punto de burbuja | 2.8bar |
| Color | Blanco |
| Material | Acetato de celulosa y nitrato de celulosa |
| Tamaño de poro | 0,45 μm |
| Esterilidad | Estéril |
| Caudal | 12,5 s/100 ml/12,5 cm2 |
| Incluye | Papel intercalado |
| Tipo de membrana | ME25 |
| Cantidad | 100/Pk. |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Atención
- Sólido inflamable Categoría 2
- H228-Sólido inflamable.