Learn More
Cytiva Whatman™ GV 025 Series Glass Vacuum Filtration Manifolds, Replacement Parts
Código de producto. 11394914
Change view
Click to view available options
Tipo:
Anillo de centrado
Base del colector
Embudo
Frita
Matraz Erlenmeyer
Pinzas
Modelo:
GV 025/0/01
GV 025/0/02
GV 025/0/03
GV 025/0/05
GV 025/2/02
GV 025/2/08
GV 025/0/06
Para utilizar con (equipo):
Colector modelo GV 025/0
Colector modelo GV 025/0 (11349274)
Colector modelo GV 025/2
Dispositivo de filtro de vacío GV 025/0
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Modelo Para utilizar con (equipo) unitSize
11394914 Pinzas GV 025/0/06 Dispositivo de filtro de vacío GV 025/0 cada uno
17819991 Base del colector GV 025/0/02 Colector modelo GV 025/0 (11349274) cada uno
11314924 Matraz Erlenmeyer GV 025/2/08 Colector modelo GV 025/2 cada uno
11354914 Embudo GV 025/0/01 Colector modelo GV 025/0 cada uno
11304924 Base del colector GV 025/2/02 Colector modelo GV 025/2 cada uno
11924556 Anillo de centrado GV 025/0/05 Colector modelo GV 025/0 cada uno
11374914 Frita GV 025/0/03 Colector modelo GV 025/0 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11394914 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 10441005
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Replacement Parts for Whatman™ GV 025 Series Vacuum Filtration Manifolds. Includes flasks, supports, funnels, frits, centering rings, and clamps.
Los dispositivos de filtración en vacío de vidrio Whatman con filtro de frita de vidrio, conexión de tapón de caucho y accesorios de filtro de membrana son resistentes químicamente a la mayoría de las soluciones acuosas, orgánicas, ácidas y cáusticas. Son esterilizables en autoclave y pueden usarse hasta 200 °C.
  • GV 025/0/06: Abrazadera de resorte para unidad de filtración en vacío de 60 ml
  • GV 100/0/06: Abrazadera de bloqueo con junta tórica de silicona para unidad de filtración en vacío de 500 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Dispositivo de filtro de vacío GV 025/0
Para utilizar con (aplicación) Filtración en vacío
Modelo GV 025/0/06
Temperatura máx. (imperial) 392°F
Temperatura máx. (métrico) 200 °C
Tipo Pinzas