Learn More
Cytiva Whatman™ GV 025 Series Glass Vacuum Filtration Manifolds, Replacement Parts
Código de producto. 11354914
Change view
Click to view available options
Tipo:
Anillo de centrado
Base del colector
Embudo
Frita
Matraz Erlenmeyer
Pinzas
Modelo:
GV 025/0/01
GV 025/0/02
GV 025/0/03
GV 025/0/05
GV 025/2/02
GV 025/2/08
GV 025/0/06
Para utilizar con (equipo):
Colector modelo GV 025/0
Colector modelo GV 025/0 (11349274)
Colector modelo GV 025/2
Dispositivo de filtro de vacío GV 025/0
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Modelo Para utilizar con (equipo) unitSize
11354914 Embudo GV 025/0/01 Colector modelo GV 025/0 cada uno
17819991 Base del colector GV 025/0/02 Colector modelo GV 025/0 (11349274) cada uno
11314924 Matraz Erlenmeyer GV 025/2/08 Colector modelo GV 025/2 cada uno
11304924 Base del colector GV 025/2/02 Colector modelo GV 025/2 cada uno
11924556 Anillo de centrado GV 025/0/05 Colector modelo GV 025/0 cada uno
11374914 Frita GV 025/0/03 Colector modelo GV 025/0 cada uno
11394914 Pinzas GV 025/0/06 Dispositivo de filtro de vacío GV 025/0 cada uno
7 options
Código de producto. 11354914
Marca: Cytiva 10441001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Replacement Parts for Whatman™ GV 025 Series Vacuum Filtration Manifolds. Includes flasks, supports, funnels, frits, centering rings, and clamps.
  • Description: Replacement Part for GV 025 Series Glass Vacuum Filtration Manifolds
  • For Use With (Application): Vacuum Filtration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Colector modelo GV 025/0
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con (aplicación) Filtración en vacío
Modelo GV 025/0/01
Cantidad 1 unidad
Serie GV025
Tipo Embudo
Volumen (métrico) 60 mL