Learn More
Cytiva Whatman™ GV 025 Series Glass Vacuum Filtration Manifolds, Replacement Parts
Descripción
- Description: Replacement Part for GV 025 Series Glass Vacuum Filtration Manifolds
- For Use With (Application): Vacuum Filtration
Especificaciones
Especificaciones
| Conectores | NS29 Glass Joint |
| Para utilizar con (equipo) | Colector modelo GV 025/2 |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Para utilizar con (aplicación) | Filtración en vacío |
| Modelo | GV 025/2/08 |
| Cantidad | 1 unidad |
| Serie | GV025 |
| Tipo | Matraz Erlenmeyer |
| Volumen (métrico) | 250 mL |