Learn More
Cytiva Whatman™ GV 025 Series Glass Vacuum Filtration Manifold
Código de producto. 11349274
Change view
Click to view available options
Diámetro del filtro (métrico):
25 mm
45 mm
Línea de productos:
GV 025/0
GV 025/2
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro del filtro (métrico) Línea de productos unitSize
11349274 45 mm GV 025/0 cada uno
11334934 25 mm GV 025/2 cada uno
2 options
Código de producto. 11349274
Marca: Cytiva 10441000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Whatman™ GV 025 Series Glass Vacuum Filtration Manifold is chemically resistant to most aqueous and organic solutions, and is resistant to acids and caustic solutions. It is autoclavable, can be sterilized in dry heat to 180°C, and is usable up to 200°C.
Químicamente resistente a la mayoría de disolventes orgánicos y acuosos, incluidos ácidos y soluciones cáusticas.
  • Fabricado con vidrio de borosilicato
  • Juntas de silicona y PTFE
  • Filtro de frita de vidrio D2
  • Conexión de manguera de rosca de POM RD14
  • Se puede utilizar hasta 200 °C.
  • Esterilizable en autoclave y se puede esterilizar en calor seco a 180 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Conectores Hose Connector: POM (RD14 Thread)
Desechables Reutilizable
Tipo de filtro Frit Filter
Para utilizar con (equipo) GV 025 Replacement Parts
Material Vidrio
Material (membrana) Vidrio
Volumen de muestra 60 mL
Esterilidad No estéril
Área de filtración 3,1 cm2
Para utilizar con (aplicación) Filtración en vacío
Material del embudo Vidrio de borosilicato
Línea de productos GV 025/0
Cantidad 1/paq.
Temperatura máx. (imperial) 392°F
Temperatura máx. (métrico) 200 °C
Tipo Dispositivo de filtro de vacío GV 025/0
Receptor de volumen (métrico) 250 mL
Volumen superior (métrico) 60 mL
Altura (imperial) 8.3 in./13.2 in. (without/with Erlenmeyer flask)
Altura (métrico) 210/335 mm
Diámetro (métrico) 20 mm (Prefilter)
Diámetro del filtro (métrico) 45 mm
Diámetro de la membrana (métrico) 24/25 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.