Learn More
Cytiva Papel de transferencia de grado GB005
Código de producto. 11919257
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
15 cm
20 cm
58 cm
Anchura (métrico):
15 cm
20 cm
58 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) unitSize
11919257 15 cm 15 cm paquete de 25
10199320 58 cm 58 cm paquete de 25
10339622 20 cm 20 cm paquete de 25
3 options
Código de producto. 11919257
Marca: Cytiva 10426972
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Recomendado para aplicaciones en las que un número reducido de papel de transferencia debe seguir garantizando una gran capacidad. El papel de transferencia de grado GB 005 Whatman™ garantiza la capacidad de absorción y la uniformidad de la acción capilar, factores importantes en la obtención de transferencias limpias y uniformes durante la transferencia.
Recomendado para aplicaciones en las que un número reducido de papel de transferencia debe seguir garantizando una gran capacidad.El papel de transferencia Whatman™ grado GB005 garantiza la capacidad de absorción y la uniformidad de la acción capilar, factores importantes en la obtención de transferencias limpias y uniformes durante la transferencia.
Celulosa pura fabricada a partir de línteres de algodón de la más alta calidad sin aditivos para garantizar que no se produce contaminación durante las transferencias
  • Fabricado y probado específicamente para aplicaciones de transferencia
  • Grosor: 1,5 mm
  • Ideal para aplicaciones en las que un número reducido de capas de papel de transferencia, que reducen el riesgo de capturar burbujas de aire, debe seguir garantizando una gran capacidad
  • Cortado de forma precisa según los tamaños de gel y membrana de transferencia más utilizados, lo que elimina la variación entre láminas
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Longitud (métrico) 15 cm
    Anchura (métrico) 15 cm
    Para utilizar con (aplicación) Recomendado para el blotting semiseco de proteínas
    Formato Hoja
    Material Celulosa
    Grosor 1,5 mm
    Grado GB005