Learn More
Cytiva Papel de transferencia Whatman™ de grado GB003
Descripción
Garantiza que no se producirá contaminación durante los pasos de transferencia. El papel de transferencia de grado GB003 Whatman™ elimina las variaciones entre hojas con tamaños de membrana cortados de forma precisa.
Celulosa pura fabricada en su totalidad a partir de línteres de algodón de la más alta calidad, sin aditivos de ningún tipo. Garantiza que no se producirá contaminación durante los pasos de transferencia
- Fabricado y probado específicamente para técnicas cromatográficas y técnicas de transferencia. Así se garantiza la capacidad de absorción y la uniformidad de la acción capilar, factores importantes en la obtención de transferencias limpias y uniformes durante la transferencia.
- Whatman 3MM Chr se considera el estándar del sector para procedimientos de transferencia
- Hay disponibles prácticos tamaños en láminas cortadas de forma precisa según los tamaños de gel y membrana de transferencia más utilizados. Permite el uso “desde el principio” y elimina las variaciones entre láminas
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 30 cm |
| Anchura (métrico) | 60 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Papel de uso general que se utiliza como soporte de gel de membrana |
| Anchura (imperial) | 23,6 in |
| Formato | Hoja |
| Material | Celulosa pura |
| Longitud (imperial) | 11,8 in |
| Dimensions (LxW) | 30 x 60 cm |
| Grosor | 0,8 mm |
| Grado | GB003 |