Learn More
Cytiva Almohadillas absorbentes de grado 556 Whatman™
Descripción
- Tiras de papel absorbente para eliminar el exceso de líquidos, por ejemplo, de muestras de microscopio
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 556 Drypads 37x100 mm 100/Pk |
| Material | Celulosa |
| Para utilizar con (aplicación) | Tiras de papel absorbente para la eliminación de exceso de líquidos, por ejemplo, de muestras de microscopio. |
| Grado | Grado 556 |
| Cantidad | 100 unidades |
| Tipo | Drypad |
| Dimensiones (L x An) | 37 Mm x 100 mm , /Pk |