Learn More
Cytiva Whatman™ de grado 470
Descripción
- Superficie blanda
- Para muestras gelatinosas
- Para la absorción de medios de cultivo
- Se utiliza como papel de transferencia y cromatografía de aminoácidos
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Lámina |
| Grado | 470 |
| Cantidad | 100/paq. |
| Dimensiones (L x An) | 460 x 570 mm |
| Longitud (métrico) | 460 mm |
| Anchura (métrico) | 570 mm |