Learn More
Cytiva Whatman™ de grado 470
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
203 x 305 mm
450 pies x 1,5 pulg.
460 x 570 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
paquete de 25
Descripción
- Superficie blanda
- Para muestras gelatinosas
- Para la absorción de medios de cultivo
- Se utiliza como papel de transferencia y cromatografía de aminoácidos
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Rollo |
| Para utilizar con (aplicación) | Electroforesis y cromatografía de aminoácidos |
| Grado | 470 |
| Dimensiones (L x An) | 450 pies x 1,5 pulg. |
| Longitud (métrico) | 137.1 m |
| Anchura (métrico) | 38 mm |