Learn More
Cytiva Whatman™ de grado 470
Código de producto. 11338944
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
203 x 305 mm
450 pies x 1,5 pulg.
460 x 570 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
paquete de 25
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
11338944 460 x 570 mm paquete de 100
11328944 203 x 305 mm paquete de 25
13464547 450 pies x 1,5 pulg. cada uno
3 options
Código de producto. 11338944
Marca: Cytiva 10318493
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para electroforesis y cromotografía de aminoácidos
  • Superficie blanda
  • Para muestras gelatinosas
  • Para la absorción de medios de cultivo
  • Se utiliza como papel de transferencia y cromatografía de aminoácidos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Lámina
Grado 470
Cantidad 100/paq.
Dimensiones (L x An) 460 x 570 mm
Longitud (métrico) 460 mm
Anchura (métrico) 570 mm