Learn More
Cytiva Whatman™ de grado 470
Descripción
- Superficie blanda
- Para muestras gelatinosas
- Para la absorción de medios de cultivo
- Se utiliza como papel de transferencia y cromatografía de aminoácidos
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Lámina |
| Grado | 470 |
| Cantidad | 25 por paquete |
| Dimensiones (L x An) | 203 x 305 mm |
| Longitud (métrico) | 203 mm |
| Anchura (métrico) | 305 mm |