Learn More
Cytiva Papel de cromatografía de celulosa Chr de grado 3 MM Whatman™: Círculos
Descripción
Fabricado y probado específicamente para técnicas de cromatografía con el fin de garantizar la capacidad de absorción y la uniformidad de la acción capilar.
- Celulosa pura, fabricada en su totalidad a partir de línteres de algodón de la más alta calidad, sin aditivos de ningún tipo
- Grosor: 0,34mm
- Tiene un caudal de 130 mm/30 min
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Los círculos para cromatografía de celulosa Chr de grado 3 MM están hechos de un papel de 0,34 mm y son ideales para cromatografía general y electroforesis. |
| Dimensiones (L x An) | 2,5 cm (0,98 in) |
| Grosor de película | 0,34 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para cromatografía general y electroforesis |
| Formato | Circular |
| Grado | Grado 3 mm Chr |
| Material | Celulosa |
| Caudal | 130 mm/30 min |
| Longitud (métrico) | 2,5 cm |