Learn More
Cytiva Papeles para pruebas de siembra Whatman™ grado 3645
Descripción
- Proporciona resultados fiables y reproducibles
- Hecho de celulosa pura sin aditivos
- No contiene ninguna sustancia que pueda influir en el crecimiento de las semillas
- Absorción constante de agua de los papeles
- Garantiza el suministro continuo de la cantidad de agua necesaria
- El contraste de color facilita la evaluación de las semillas
Especificaciones
Especificaciones
| Peso base | 165 g/m2 |
| Color | Amarillo |
| Formato | Disco |
| Material | Celulosa |
| Para utilizar con (aplicación) | Para analizar semillas con pequeñas radículas blancas |
| Grado | Grado 3645 |
| N.° por paquete | Paquete de 100 |
| Forma | Circulares |
| Tipo | Papel para pruebas de siembra |
| Diámetro (métrico) | 85 mm |