Learn More
Cytiva Papel de cromatografía de celulosa Chr de grado 2 Whatman™
Código de producto. 11348854
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
46 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11348854 46 cm paquete de 100
1 options
Código de producto. 11348854
Marca: Cytiva 3002917
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para exploración óptica o radiométrica y también se utiliza en transferencia de proteínas y ácidos nucleicos
Fabricado y probado específicamente para técnicas de cromatografía con el fin de garantizar la capacidad de absorción y la uniformidad de la acción capilar.
  • Celulosa pura, fabricada a partir de línteres de algodón de alta calidad, sin aditivos de ningún tipo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Las láminas de cromatografía de celulosa Chr de grado 2 son un papel de 0,18 mm para aplicaciones de mayor resolución.
Dimensiones (L x An) 46 x 57 cm (18,1 x 22,4 in)
Grosor de película 0,18 mm
Acabado Suave
Para utilizar con (aplicación) Exploración óptica o radiométrica, y también se utiliza en transferencia de proteínas y ácidos nucleicos
Formato Lámina
Grado Chr de grado 2
Longitud (imperial) 18,11 in
Material Celulosa
Anchura (imperial) 22,4 in
Anchura (métrico) 57 cm
Caudal 115 mm/30 min
Longitud (métrico) 46 cm