Learn More
Cytiva Papel de cromatografía de celulosa Chr de grado 17 Whatman™
Código de producto. 11308854
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
22 cm
30 cm
57 cm
Anchura (métrico):
2,5 cm
46 cm
Formato:
Lámina
Rollo
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) Formato unitSize
11308854 57 cm 46 cm Lámina paquete de 100
10622245 22 cm 2,5 cm Lámina paquete de 100
11909197 30 cm 2,5 cm Rollo cada uno
3 options
Código de producto. 11308854
Marca: Cytiva 3017917
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El rollo de cromatografía de celulosa Chr 17 está hecho de un papel de 0,92 mm altamente absorbente ideal para cromatografía preparativa en papel y electroforesis.
  • Celulosa pura fabricada en su totalidad a partir de línteres de algodón de la más alta calidad, sin aditivos de ningún tipo.
  • Fabricado y probado específicamente para técnicas cromatográficas. Garantiza la capacidad de absorción y la uniformidad de la acción capilar, tan importantes en las separaciones de productos químicos.
  • Se utiliza habitualmente en transferencia de proteínas y ácidos nucleicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción El rollo de cromatografía de celulosa Chr 17 está hecho de un papel de 0,92 mm altamente absorbente ideal para cromatografía preparativa en papel y electroforesis.
Dimensiones (L x An) 46 x 57 cm (18,1 x 22,4 in)
Grosor de película 0,92 mm
Para utilizar con (aplicación) Transferencia de proteínas y ácidos nucleicos, cromatografía reparativa en papel y electroforesis
Formato Lámina
Grado Chr de grado 17
Longitud (imperial) 22,4 in
Material Celulosa
Anchura (imperial) 18,1 in
Anchura (métrico) 46 cm
Caudal 190 mm/30 min
Longitud (métrico) 57 cm