Learn More
Cytiva Papel de cromatografía de celulosa Chr de grado 1 Whatman™
Código de producto. 11919317
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
21,3 cm
30 cm
58 cm
100 m
Anchura (métrico):
1 cm
3,0 cm
5,0 cm
10,0 cm
10 cm
11 cm
15,0 cm
68 cm
Formato:
Lámina
Rollo
Tira
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) Formato unitSize
11919317 58 cm 68 cm Lámina paquete de 100
10671193 21,3 cm 11 cm Tira paquete de 100
10612102 100 m 1 cm Rollo cada uno
11380724 30 cm 10 cm Lámina paquete de 100
10062131 100 m 3,0 cm Rollo cada uno
11370724 100 m 15,0 cm Rollo cada uno
10153831 100 m 5,0 cm Rollo cada uno
10575361 100 m 10,0 cm Rollo cada uno
8 options
Código de producto. 11919317
Marca: Cytiva 3001931
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Garantiza una buena capacidad de absorción y una uniformidad en su la acción capilar, tan importantes en las separaciones químicas. El papel de celulosa para cromatografía Chr de grado 1Whatman™ es un papel de 0,18 mm de grosor con la superficie lisa y una velocidad de flujo lineal (agua) de 130 mm/30 min
Garantiza una buena capacidad de absorción y una uniformidad en su la acción capilar, tan importantes en las separaciones químicas.El papel de celulosa para cromatografía Chr de grado 1 Whatman™ es un papel de 0,18 mm de grosor con la superficie lisa y una velocidad de flujo lineal (agua) de 130 mm/30 min.
Papel de cromatografía estándar a nivel internacional: papel de 18 mm ideal para separaciones analíticas generales y disponible en rollos, láminas o tiras.
  • Celulosa pura fabricada en su totalidad a partir de línteres de algodón de la más alta calidad, sin aditivos de ningún tipo.
  • Fabricado y probado específicamente para técnicas cromatográficas.
  • Se utiliza habitualmente en transferencia de proteínas y ácidos nucleicos.
  • Con una buena resolución ideal para separaciones analíticas generales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción El rollo de celulosa para cromatografía Chr 1 está hecho de un papel de 0,18 mm ideal para separaciones analíticas generales.
Dimensiones (L x An) 58 x 68 cm (22,8 x 26,7 in)
Grosor de película 0,18 mm
Acabado Suave
Para utilizar con (aplicación) Separaciones analíticas generales, transferencia de proteínas y ácidos nucleicos
Formato Lámina
Grado Grado 1 Chr
Longitud (imperial) 22,8 in
Material Línters de algodón de alta calidad
Anchura (imperial) 26,7 in
Anchura (métrico) 68 cm
Caudal 130 mm/30 min
Longitud (métrico) 58 cm