Learn More
Cytiva Papel de cromatografía de celulosa Chr de grado 1 Whatman™
Código de producto. 10062131
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
21,3 cm
30 cm
58 cm
100 m
Anchura (métrico):
1 cm
3,0 cm
5,0 cm
10,0 cm
10 cm
11 cm
15,0 cm
68 cm
Formato:
Lámina
Rollo
Tira
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) Formato unitSize
10062131 100 m 3,0 cm Rollo cada uno
10671193 21,3 cm 11 cm Tira paquete de 100
10612102 100 m 1 cm Rollo cada uno
11380724 30 cm 10 cm Lámina paquete de 100
11370724 100 m 15,0 cm Rollo cada uno
11919317 58 cm 68 cm Lámina paquete de 100
10153831 100 m 5,0 cm Rollo cada uno
10575361 100 m 10,0 cm Rollo cada uno
8 options
Código de producto. 10062131
Marca: Cytiva 3001640
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Garantiza una buena capacidad de absorción y una uniformidad en su la acción capilar, tan importantes en las separaciones químicas. El papel de celulosa para cromatografía Chr de grado 1Whatman™ es un papel de 0,18 mm de grosor con la superficie lisa y una velocidad de flujo lineal (agua) de 130 mm/30 min
Garantiza una buena capacidad de absorción y una uniformidad en su la acción capilar, tan importantes en las separaciones químicas.El papel de celulosa para cromatografía Chr de grado 1 Whatman™ es un papel de 0,18 mm de grosor con la superficie lisa y una velocidad de flujo lineal (agua) de 130 mm/30 min.
Papel de cromatografía estándar a nivel internacional: papel de 18 mm ideal para separaciones analíticas generales y disponible en rollos, láminas o tiras.
  • Celulosa pura fabricada en su totalidad a partir de línteres de algodón de la más alta calidad, sin aditivos de ningún tipo.
  • Fabricado y probado específicamente para técnicas cromatográficas.
  • Se utiliza habitualmente en transferencia de proteínas y ácidos nucleicos.
  • Con una buena resolución ideal para separaciones analíticas generales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción El rollo de celulosa para cromatografía Chr 1 está hecho de un papel de 0,18 mm ideal para separaciones analíticas generales.
Dimensiones (L x An) 3,0 cm × 100 m
Grosor de película 0,18 mm
Acabado Suave
Para utilizar con (aplicación) Separaciones analíticas generales, transferencia de proteínas y ácidos nucleicos
Formato Rollo
Grado Grado 1 Chr
Longitud (imperial) 328,0 ft
Material Línters de algodón de alta calidad
Anchura (imperial) 1,18 in
Anchura (métrico) 3,0 cm
Caudal 130 mm/30 min
Longitud (métrico) 100 m