Learn More
Cytiva Dispositivos de filtración al vacío de vidrio
Descripción
- Tipo de producto: Colector de filtración al vacío
- Volumen del embudo: 250 ml
- Formato del filtro: 47/50 mm
- Área de filtración de 12.5 cm2
- Diámetro del filtro: 80 mm (filtro), 40 mm (prefiltro): 80 mm
- Altura (métrica): 225/450 mm (8,9 pulg./17,7 pulg.) (sin/con matraz Erlenmeyer)
- Material: vidrio de borosilicato (colector superior e inferior, matraz), vidrio D2 (frita), acero inoxidable/PTFE (tamiz), PTFE/silicona (sellos), aluminio/acero inoxidable (abrazadera), silicona (tapa)
- Utilizable con varios filtros de membrana.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Descripción | Stainless steel screen filter with hose coupling connection and Erlenmeyer flask (1000 mL, NS45) |
| Desechables | Reutilizable |
| Tipo de filtro | Filtro de tamiz |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Material (membrana) | PTFE |
| Volumen de muestra | 250 mL |
| Esterilidad | No estéril |
| Área de filtración | 3,1 cm2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Filtración de muestras proteicas |
| Mostrar más |