Learn More
QIAGEN Indicador QIAcard FTA mini
Description
Para la recogida, estabilización, procesamiento, transporte y archivado de muestras de ácidos nucleicos bucales.Indicador de FTA QIAcard Mini con 2 áreas de muestra por tarjeta.
- Las tarjetas indicadoras de FTA QIAcard incluyen un tinte rosa que se vuelve blanco cuando se aplica una muestra incolora, p. ej., células bucales o saliva.
- Estabilización y protección de ácidos nucleicos a temperatura ambiente con para volúmenes puntuales de 125 μl.
- Lisis de células con el contacto, desnaturalización de proteínas y protección de ADN frente a la degradación.
Specifications
Specifications
| Descripción | Recoja, estabilice, procese, transporte y archive muestras bucales de ADN con tarjetas con indicador FTA Micro. |
| Tipo de muestra | Células bucales, Saliva |
| Para utilizar con (aplicación) | Medicina legal, identificación de transgénicos, medicina de transfusión/tipificación de HLA, cribaje de plásmidos, pruebas de productos alimentarios y agrícolas, descubrimiento de fármacos, genómica, análisis STR, identificación de animales, amplificación del genoma completo, biología molecular |
| N.º de muestras | 2 |
| Tipo de producto | Minitarjeta FTA con indicadores |
| Cantidad | 100/paq. |
| Volumen de muestra | 125 μl |
Safety and Handling
Signal Word
- Atención