Learn More
Cytiva Gradilla de secado para tarjetas almacenadoras de proteínas 903 Whatman™
Descripción
Air-dries blood specimens in a suspended horizontal position. Whatman™ Drying Rack for 903 Protein Saver Card is easily assembled and can be affixed to a wall or counter top with optional hook-and-loop stickers.
- Para utilizar con tarjetas de pruebas neonatales de diagnóstico humano
- Marcado CE
- Acomodar múltiples tarjetas almacenadoras a la vez
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Tarjeta almacenadora de proteínas 903 |
| Cantidad | 10/pack |
| Incluye | Adhesivo de montaje no incluido |
| Tipo de producto | Gradilla de secado |