Learn More
Cytiva Membrana de policarbonato Whatman Cyclopore
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,2 μm
0,4 μm
0,5 μm
5 μm
Dimensiones (L x An):
209,55 x 292,1 mm
25 x 80 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
Diámetro (métrico):
293 mm
Descripción
- La baja afinidad para tinciones mejora la visibilidad bajo un microscopio
- La baja unión de proteínas minimiza la pérdida de muestras proteicas
- La estrecha distribución del tamaño de poro y la alta densidad de poro mejoran la captura de superficie rápida de analitos
- Absorción y adsorción de filtración insignificantes; no higroscópicos
- Sin diseminación de partículas, lo que proporciona una filtración ultra limpia
- Biológicamente inerte
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Policarbonato |
| Tamaño de poro | 0,5 μm |
| Para utilizar con (aplicación) | Microscopía de epifluorescencia, Análisis ambiental, biología celular, pruebas EPA, pruebas de combustible, bioensayos, parasitología, análisis del aire y microbiología del agua |
| Cantidad | 25 paq. |
| Tipo | Círculo de membrana |
| Dimensiones (L x An) | 209,55 x 292,1 mm |