Learn More
Cytiva Membrana de policarbonato Whatman Cyclopore
Código de producto. 17149880
Change view
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
Tamaño de poro:
0,2 μm
0,4 μm
0,5 μm
5 μm
Dimensiones (L x An):
209,55 x 292,1 mm
25 x 80 mm
Diámetro (métrico):
293 mm
Código de producto. unitSize Tamaño de poro Dimensiones (L x An) Diámetro (métrico)
17149880 paquete de 25 - - -
17199880 paquete de 25 0,5 μm 209,55 x 292,1 mm -
17189880 paquete de 100 5 μm - -
17806797 paquete de 100 5 μm 25 x 80 mm -
17179880 paquete de 25 - - -
17159880 paquete de 100 0,2 μm - 293 mm
17169880 paquete de 25 0,4 μm - 293 mm
7 options
Código de producto. 17149880
Marca: Cytiva 10417050
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Presenta características de microfiltración reproducibles y de corte nítido de los filtros de membrana grabados
  • La baja afinidad para tinciones mejora la visibilidad bajo un microscopio
  • La baja unión de proteínas minimiza la pérdida de muestras proteicas
  • La estrecha distribución del tamaño de poro y la alta densidad de poro mejoran la captura de superficie rápida de analitos
  • Absorción y adsorción de filtración insignificantes; no higroscópicos
  • Sin diseminación de partículas, lo que proporciona una filtración ultra limpia
  • Biológicamente inerte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Policarbonato
Para utilizar con (aplicación) Microscopía de epifluorescencia, Análisis ambiental, biología celular, pruebas EPA, pruebas de combustible, bioensayos, parasitología, análisis del aire y microbiología del agua
Cantidad 25 paq.
Tipo Círculo de membrana
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.