Learn More
Cytiva Papel de cromatografía Whatman™ - Grado 2727: Lámina
Código de producto. p-4517190
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
19,05 cm
60 cm
Anchura (métrico):
19,05 cm
58 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) unitSize
11398884 19,05 cm 19,05 cm paquete de 100
11308894 60 cm 58 cm paquete de 50
2 options
Código de producto. 11398884
Marca: Cytiva 10382581
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para la separación de cantidades muy grandes de sustancia
Grosor: 1,40 mm
Caudal: 180 mm/30 min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Las láminas de cromatografía de celulosa Chr 2727 están hechas de un papel de 1,40 mm y sirven para la separación de cantidades de sustancia muy grandes.
Dimensiones (L x An) 19 x 19 cm (7,48 x 7,48 in)
Grosor de película 1,4 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la separación de cantidades muy grandes de sustancia
Formato Lámina
Grado Chr de grado 2727
Material Celulosa
Anchura (imperial) 7,5 in
Anchura (métrico) 19,05 cm
Caudal 180 mm/30 min
Longitud (métrico) 19,05 cm