Learn More
Cytiva Membrana de nitrato de celulosa Whatman™de grado NC45
Código de producto. 11365164
Click to view available options
Diámetro (métrico):
2,5 cm
4,7 cm
5 cm
9 cm
10 cm
11 cm
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Cantidad:
100/paq.
50/Paq.
Pack de 25
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
paquete de 25
paquete de 50
Código de producto. 11365164
Marca: Cytiva 10401121
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Disponen de una distribución del tamaño de poro muy estrecha y bajos niveles de sustancias extraíbles
  • Estabilidad de temperatura mejorada
  • Mayor resistencia y flexibilidad
  • Reducción de la contracción
  • Filtros lisos blancos
  • Tamaño de poro: 0,45 μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blanco
Material (membrana) Nitrato de celulosa
Particle Retention 8 μm
Tamaño de poro 0,45 μm
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Eliminación de bacterias a granel (general), análisis de sedimentos (análisis y microbiología del agua)
Grado NC45.
Hidrofobicidad Hidrófilo
Tipo de membrana Plano
Cantidad 50/Paq.
Temperatura de funcionamiento (imperial) 176 °F
Temperatura de funcionamiento (métrico) de 80 °C
Tipo Filtro de membrana
Diámetro (imperial) 3,93 pulg
Diámetro (métrico) 10 cm