Learn More
Cytiva Membrana de nitrato de celulosa Whatman™de grado NC45
Código de producto. 11335164
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
2,5 cm
4,7 cm
5 cm
9 cm
10 cm
11 cm
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Cantidad:
100/paq.
50/Paq.
Pack de 25
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
paquete de 25
paquete de 50
Código de producto. Diámetro (métrico) Esterilidad Cantidad unitSize
11335164 11 cm No estéril 50/Paq. paquete de 50
11385284 2,5 cm No estéril 100/paq. 100 PCS
11375164 4,7 cm No estéril 100/paq. paquete de 100
11395284 5 cm No estéril 100/paq. paquete de 100
11385164 9 cm No estéril 50/Paq. paquete de 50
11365164 10 cm No estéril 50/Paq. paquete de 50
11355164 5 cm No estéril Pack de 25 paquete de 25
11989197 4,7 cm Estéril 100/paq. paquete de 100
8 options
Código de producto. 11335164
Marca: Cytiva 10401126
Disponen de una distribución del tamaño de poro muy estrecha y bajos niveles de sustancias extraíbles
  • Estabilidad de temperatura mejorada
  • Mayor resistencia y flexibilidad
  • Reducción de la contracción
  • Filtros lisos blancos
  • Tamaño de poro: 0,45 μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blanco
Material (membrana) Nitrato de celulosa
Tamaño de poro 0,45 μm
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Eliminación de bacterias a granel (general), análisis de sedimentos (análisis y microbiología del agua)
Grado NC45.
Hidrofobicidad Hidrófilo
Tipo de membrana Plano
Cantidad 50/Paq.
Temperatura de funcionamiento (imperial) 176 °F
Temperatura de funcionamiento (métrico) de 80 °C
Tipo Filtro de membrana
Diámetro (imperial) 4,33 in
Diámetro (métrico) 11 cm
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro||Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose