Learn More
Cytiva Dedales de extracción de celulosa Whatman™
Descripción
Garantizan un ajuste óptimo con su amplia gama de tamaños adecuados para su uso en soportes de dedal y equipos de extracción automática.Los dedales de extracción de celulosa Whatman™ están fabricados con celulosa de alta calidad para ofrecer una excelente resistencia mecánica y retención.
- Para equipos de extracción automáticos
- Material de celulosa de alta calidad
- Las dimensiones coinciden exactamente con los soportes de dedal
Información de órdenes
Se debe realizar una asignación adicional para el grosor de la pared al calcular diámetros externos
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Dedales de extracción de celulosa estándar 603 fabricados con celulosa de alta calidad disponibles en una amplia gama de tamaños. |
| Diámetro (imperial) interior | 1,10 in |
| Diámetro interior (métrico) | 28 mm |
| Material | Celulosa |
| Grosor de pared | 1,5 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el análisis de grasas o pesticidas en alimentos y los materiales del suelo, así como en muchos procedimientos que implican una extracción sólido-líquido |
| Grado | 603 |
| Para utilizar con (equipo) | Para aparatos de extracción automatizada |
| Longitud (imperial) | 3,1 in |
| Longitud (métrico) | 80 mm |
| Mostrar más |