Learn More
Cytiva Membranas de éster de celulosa mixta Whatman™
Descripción
- Hay disponibles opciones estériles para aplicaciones críticas
- Excelente contraste para facilitar la detección de partículas
- Rejillas atóxicas que no impiden la proliferación bacteriana
- Las membranas cuadriculadas de color negro y lisas de color negro tienen una mezcla de nitrato de celulosa/celulosa
- Mayor capacidad de carga de suciedad
- Biológicamente inertes con buena estabilidad térmica
- Sin surfactantes que contaminen las muestras
- Estructura microporosa uniforme de membrana para un caudal elevado
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Black/White Grid |
| Formato | Disco |
| Material | Éster de celulosa |
| Tamaño de poro | 0,6 μm |
| Grado | ME26/31 |
| Diámetro (imperial) | 1,96 in |
| Diámetro (métrico) | 5 cm |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- ||Atención
- Sólido inflamable Categoría 1
- Sólido inflamable Categoría 2
- H228-Sólido inflamable.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose