Learn More
Cytiva Membranas de acetato de celulosa Whatman™
Código de producto. 11395354
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,2 μm
0,45 μm
0,8 μm
1,2 μm
Tipo de membrana:
OE 66
OE 67
ST 68
ST 69
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
paquete de 5
paquete de 50
Diámetro (métrico):
13 mm
25 mm
47 mm
47 mm
50 mm
85 mm
110 mm
142 mm
293 mm
Código de producto. Tamaño de poro Tipo de membrana Esterilidad unitSize Diámetro (métrico)
11395354 0,2 μm OE 66 No estéril paquete de 5 -
11385344 0,8 μm ST 68 No estéril paquete de 100 47 mm
11313425 1,2 μm ST 69 No estéril paquete de 100 47 mm
11329024 0,45 μm OE 67 No estéril paquete de 100 25 mm
11309024 0,45 μm OE 67 No estéril paquete de 100 13 mm
11349024 0,45 μm OE 67 No estéril paquete de 100 50 mm
11399014 0,45 μm OE 67 No estéril paquete de 50 110 mm
11319024 0,45 μm OE 67 No estéril paquete de 25 142 mm
11359024 0,45 μm OE 67 No estéril paquete de 50 85 mm
11335354 0,2 μm OE 66 No estéril paquete de 100 47 mm
11345354 0,2 μm OE 66 No estéril paquete de 100 50 mm
11355354 0,2 μm OE 66 No estéril paquete de 50 110 mm
11375354 0,2 μm OE 66 No estéril paquete de 25 293 mm
11385354 0,2 μm OE 66 Estéril paquete de 100 47 mm
11344814 0,45 μm ST 69 No estéril paquete de 100 25 mm
11364814 0,2 μm ST 69 No estéril paquete de 100 47 mm
10265591 0,45 μm ST 69 No estéril paquete de 100 47 mm
11325354 0,2 μm OE 66 No estéril paquete de 100 25 mm
11339024 0,45 μm OE 67 No estéril paquete de 100 47 mm
11365354 0,2 μm OE 66 No estéril paquete de 25 142 mm
20 options
Código de producto. 11395354
Marca: Cytiva 10404180
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Prepara cócteles de centelleo de líquidos para mediciones con contadores de centelleo. Las membranas de acetato de celulosa Whatman™ son altamente resistentes al calor y pueden filtrar líquidos y gases calientes.
Prepara cócteles de centelleo de líquidos para mediciones con contadores de centelleo.Las membranas de acetato de celulosa Whatman™ son altamente resistentes al calor y pueden filtrar líquidos y gases calientes.
  • Baja capacidad de unión a proteínas
  • Hidrófilo
  • Mayor resistencia a disolventes y resistencia al calor
  • Se puede utilizar para líquidos o gases a temperaturas de hasta 180° C
  • Esterilizable mediante cualquier método sin sacrificar la integridad
Para filtración de gases y disolventes acuosos o alcohólicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Acetato de celulosa
Tamaño de poro 0,2 μm
Esterilidad No estéril
Caudal 26 s/100 ml/12,5 cm2
Hidrofobicidad Hidrófilo
Tipo de membrana OE 66
N.° por paquete 5Pack.
Tipo Lámina
Dimensiones (L x An) 300 x 500 mm