Learn More
- Home
- Products
- Filtros y filtración
- Discos para membrana de filtración
- Cytiva Membranas de acetato de celulosa Whatman™
Cytiva Membranas de acetato de celulosa Whatman™
Código de producto. 11355354
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,2 μm
0,45 μm
0,8 μm
1,2 μm
Diámetro (métrico):
13 mm
25 mm
47 mm
47 mm
50 mm
85 mm
110 mm
142 mm
293 mm
Tipo de membrana:
OE 66
OE 67
ST 68
ST 69
Esterilidad:
Estéril
No estéril
missing translation for 'unitSize'
paquete de 100
paquete de 25
paquete de 5
paquete de 50
20 product options available for selection
| Product Code. | Tamaño de poro | Diámetro (métrico) | Tipo de membrana | Esterilidad | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11355354 | 0,2 μm | 110 mm | OE 66 | No estéril | paquete de 50 |
| 11385344 | 0,8 μm | 47 mm | ST 68 | No estéril | paquete de 100 |
| 11313425 | 1,2 μm | 47 mm | ST 69 | No estéril | paquete de 100 |
| 11329024 | 0,45 μm | 25 mm | OE 67 | No estéril | paquete de 100 |
| 11309024 | 0,45 μm | 13 mm | OE 67 | No estéril | paquete de 100 |
| 11349024 | 0,45 μm | 50 mm | OE 67 | No estéril | paquete de 100 |
| 11399014 | 0,45 μm | 110 mm | OE 67 | No estéril | paquete de 50 |
| 11319024 | 0,45 μm | 142 mm | OE 67 | No estéril | paquete de 25 |
| 11359024 | 0,45 μm | 85 mm | OE 67 | No estéril | paquete de 50 |
| 11335354 | 0,2 μm | 47 mm | OE 66 | No estéril | paquete de 100 |
| 11345354 | 0,2 μm | 50 mm | OE 66 | No estéril | paquete de 100 |
| 11375354 | 0,2 μm | 293 mm | OE 66 | No estéril | paquete de 25 |
| 11385354 | 0,2 μm | 47 mm | OE 66 | Estéril | paquete de 100 |
| 11344814 | 0,45 μm | 25 mm | ST 69 | No estéril | paquete de 100 |
| 11364814 | 0,2 μm | 47 mm | ST 69 | No estéril | paquete de 100 |
| 10265591 | 0,45 μm | 47 mm | ST 69 | No estéril | paquete de 100 |
| 11325354 | 0,2 μm | 25 mm | OE 66 | No estéril | paquete de 100 |
| 11339024 | 0,45 μm | 47 mm | OE 67 | No estéril | paquete de 100 |
| 11365354 | 0,2 μm | 142 mm | OE 66 | No estéril | paquete de 25 |
| 11395354 | 0,2 μm | - | OE 66 | No estéril | paquete de 5 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
11355354
missing translation for 'mfr'
Cytiva
missing translation for 'supplierNo'
10404126
This item is not returnable.
View return policy
Description
Prepara cócteles de centelleo de líquidos para mediciones con contadores de centelleo.Las membranas de acetato de celulosa Whatman™ son altamente resistentes al calor y pueden filtrar líquidos y gases calientes.
- Baja capacidad de unión a proteínas
- Hidrófilo
- Mayor resistencia a disolventes y resistencia al calor
- Se puede utilizar para líquidos o gases a temperaturas de hasta 180° C
- Esterilizable mediante cualquier método sin sacrificar la integridad
Para filtración de gases y disolventes acuosos o alcohólicos
Specifications
Specifications
| Material | Acetato de celulosa |
| Tamaño de poro | 0,2 μm |
| Esterilidad | No estéril |
| Caudal | 26 s/100 ml/12,5 cm2 |
| Hidrofobicidad | Hidrófilo |
| Tipo de membrana | OE 66 |
| N.° por paquete | 50Pack |
| Diámetro (métrico) | 110 mm |