Learn More
- Home
- Products
- Filtros y filtración
- Discos para membrana de filtración
- Cytiva Membranas de acetato de celulosa Whatman™
Cytiva Membranas de acetato de celulosa Whatman™
Código de producto. 11335354| Código de producto. | Tamaño de poro | Diámetro (métrico) | Tipo de membrana | Esterilidad | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11335354 | 0,2 μm | 47 mm | OE 66 | No estéril | paquete de 100 |
| 11385344 | 0,8 μm | 47 mm | ST 68 | No estéril | paquete de 100 |
| 11313425 | 1,2 μm | 47 mm | ST 69 | No estéril | paquete de 100 |
| 11329024 | 0,45 μm | 25 mm | OE 67 | No estéril | paquete de 100 |
| 11309024 | 0,45 μm | 13 mm | OE 67 | No estéril | paquete de 100 |
| 11349024 | 0,45 μm | 50 mm | OE 67 | No estéril | paquete de 100 |
| 11399014 | 0,45 μm | 110 mm | OE 67 | No estéril | paquete de 50 |
| 11319024 | 0,45 μm | 142 mm | OE 67 | No estéril | paquete de 25 |
| 11359024 | 0,45 μm | 85 mm | OE 67 | No estéril | paquete de 50 |
| 11345354 | 0,2 μm | 50 mm | OE 66 | No estéril | paquete de 100 |
| 11355354 | 0,2 μm | 110 mm | OE 66 | No estéril | paquete de 50 |
| 11375354 | 0,2 μm | 293 mm | OE 66 | No estéril | paquete de 25 |
| 11385354 | 0,2 μm | 47 mm | OE 66 | Estéril | paquete de 100 |
| 11344814 | 0,45 μm | 25 mm | ST 69 | No estéril | paquete de 100 |
| 11364814 | 0,2 μm | 47 mm | ST 69 | No estéril | paquete de 100 |
| 10265591 | 0,45 μm | 47 mm | ST 69 | No estéril | paquete de 100 |
| 11325354 | 0,2 μm | 25 mm | OE 66 | No estéril | paquete de 100 |
| 11339024 | 0,45 μm | 47 mm | OE 67 | No estéril | paquete de 100 |
| 11365354 | 0,2 μm | 142 mm | OE 66 | No estéril | paquete de 25 |
| 11395354 | 0,2 μm | - | OE 66 | No estéril | paquete de 5 |
Código de producto. 11335354
Marca: Cytiva 10404112
Descripción
Prepara cócteles de centelleo de líquidos para mediciones con contadores de centelleo.Las membranas de acetato de celulosa Whatman™ son altamente resistentes al calor y pueden filtrar líquidos y gases calientes.
- Baja capacidad de unión a proteínas
- Hidrófilo
- Mayor resistencia a disolventes y resistencia al calor
- Se puede utilizar para líquidos o gases a temperaturas de hasta 180° C
- Esterilizable mediante cualquier método sin sacrificar la integridad
Para filtración de gases y disolventes acuosos o alcohólicos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de filtro | Filtro de membrana |
| Material | Acetato de celulosa |
| Tamaño de poro | 0,2 μm |
| Esterilidad | No estéril |
| Caudal | 26 s/100 ml/12.5 cm2 |
| Hidrofobicidad | Hidrófilo |
| Tipo de membrana | OE 66 |
| N.° por paquete | Paquete de 100 |
| Tipo | Disco para membrana de filtración |
| Diámetro (métrico) | 47 mm |