Learn More
- Home
- Products
- Filtros y filtración
- Discos para membrana de filtración
- Cytiva Membranas de acetato de celulosa Whatman™
Cytiva Membranas de acetato de celulosa Whatman™
Código de producto. 11325354
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,2 μm
0,45 μm
0,8 μm
1,2 μm
Diámetro (métrico):
13 mm
25 mm
47 mm
47 mm
50 mm
85 mm
110 mm
142 mm
293 mm
Tipo de membrana:
OE 66
OE 67
ST 68
ST 69
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
paquete de 5
paquete de 50
20 product options available for selection
| Código de producto. | Tamaño de poro | Diámetro (métrico) | Tipo de membrana | Esterilidad | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11325354 | 0,2 μm | 25 mm | OE 66 | No estéril | paquete de 100 |
| 11385344 | 0,8 μm | 47 mm | ST 68 | No estéril | paquete de 100 |
| 11313425 | 1,2 μm | 47 mm | ST 69 | No estéril | paquete de 100 |
| 11329024 | 0,45 μm | 25 mm | OE 67 | No estéril | paquete de 100 |
| 11309024 | 0,45 μm | 13 mm | OE 67 | No estéril | paquete de 100 |
| 11349024 | 0,45 μm | 50 mm | OE 67 | No estéril | paquete de 100 |
| 11399014 | 0,45 μm | 110 mm | OE 67 | No estéril | paquete de 50 |
| 11319024 | 0,45 μm | 142 mm | OE 67 | No estéril | paquete de 25 |
| 11359024 | 0,45 μm | 85 mm | OE 67 | No estéril | paquete de 50 |
| 11335354 | 0,2 μm | 47 mm | OE 66 | No estéril | paquete de 100 |
| 11345354 | 0,2 μm | 50 mm | OE 66 | No estéril | paquete de 100 |
| 11355354 | 0,2 μm | 110 mm | OE 66 | No estéril | paquete de 50 |
| 11375354 | 0,2 μm | 293 mm | OE 66 | No estéril | paquete de 25 |
| 11385354 | 0,2 μm | 47 mm | OE 66 | Estéril | paquete de 100 |
| 11344814 | 0,45 μm | 25 mm | ST 69 | No estéril | paquete de 100 |
| 11364814 | 0,2 μm | 47 mm | ST 69 | No estéril | paquete de 100 |
| 10265591 | 0,45 μm | 47 mm | ST 69 | No estéril | paquete de 100 |
| 11339024 | 0,45 μm | 47 mm | OE 67 | No estéril | paquete de 100 |
| 11365354 | 0,2 μm | 142 mm | OE 66 | No estéril | paquete de 25 |
| 11395354 | 0,2 μm | - | OE 66 | No estéril | paquete de 5 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
11325354
Proveedor
Cytiva
N.º de proveedor
10404106
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Description
Prepara cócteles de centelleo de líquidos para mediciones con contadores de centelleo.Las membranas de acetato de celulosa Whatman™ son altamente resistentes al calor y pueden filtrar líquidos y gases calientes.
- Baja capacidad de unión a proteínas
- Hidrófilo
- Mayor resistencia a disolventes y resistencia al calor
- Se puede utilizar para líquidos o gases a temperaturas de hasta 180° C
- Esterilizable mediante cualquier método sin sacrificar la integridad
Para filtración de gases y disolventes acuosos o alcohólicos
Specifications
Specifications
| Material | Acetato de celulosa |
| Tamaño de poro | 0,2 μm |
| Esterilidad | No estéril |
| Caudal | 26 s/100 ml/12,5 cm2 |
| Hidrofobicidad | Hidrófilo |
| Tipo de membrana | OE 66 |
| N.° por paquete | Paquete de 100 |
| Diámetro (métrico) | 25 mm |