Learn More
Cytiva Membranas de acetato de celulosa Whatman™
Código de producto. 11319024
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,2 μm
0,45 μm
0,8 μm
1,2 μm
Diámetro (métrico):
13 mm
25 mm
47 mm
47 mm
50 mm
85 mm
110 mm
142 mm
293 mm
Tipo de membrana:
OE 66
OE 67
ST 68
ST 69
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
paquete de 5
paquete de 50
Código de producto. Tamaño de poro Diámetro (métrico) Tipo de membrana Esterilidad unitSize
11319024 0,45 μm 142 mm OE 67 No estéril paquete de 25
11385344 0,8 μm 47 mm ST 68 No estéril paquete de 100
11313425 1,2 μm 47 mm ST 69 No estéril paquete de 100
11329024 0,45 μm 25 mm OE 67 No estéril paquete de 100
11309024 0,45 μm 13 mm OE 67 No estéril paquete de 100
11349024 0,45 μm 50 mm OE 67 No estéril paquete de 100
11399014 0,45 μm 110 mm OE 67 No estéril paquete de 50
11359024 0,45 μm 85 mm OE 67 No estéril paquete de 50
11335354 0,2 μm 47 mm OE 66 No estéril paquete de 100
11345354 0,2 μm 50 mm OE 66 No estéril paquete de 100
11355354 0,2 μm 110 mm OE 66 No estéril paquete de 50
11375354 0,2 μm 293 mm OE 66 No estéril paquete de 25
11385354 0,2 μm 47 mm OE 66 Estéril paquete de 100
11344814 0,45 μm 25 mm ST 69 No estéril paquete de 100
11364814 0,2 μm 47 mm ST 69 No estéril paquete de 100
10265591 0,45 μm 47 mm ST 69 No estéril paquete de 100
11325354 0,2 μm 25 mm OE 66 No estéril paquete de 100
11339024 0,45 μm 47 mm OE 67 No estéril paquete de 100
11365354 0,2 μm 142 mm OE 66 No estéril paquete de 25
11395354 0,2 μm - OE 66 No estéril paquete de 5
20 options
Código de producto. 11319024
Marca: Cytiva 10404031
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Prepara cócteles de centelleo de líquidos para mediciones con contadores de centelleo. Las membranas de acetato de celulosa Whatman™ son altamente resistentes al calor y pueden filtrar líquidos y gases calientes.
Prepara cócteles de centelleo de líquidos para mediciones con contadores de centelleo.Las membranas de acetato de celulosa Whatman™ son altamente resistentes al calor y pueden filtrar líquidos y gases calientes.
  • Baja capacidad de unión a proteínas
  • Hidrófilo
  • Mayor resistencia a disolventes y resistencia al calor
  • Se puede utilizar para líquidos o gases a temperaturas de hasta 180° C
  • Esterilizable mediante cualquier método sin sacrificar la integridad
Para filtración de gases y disolventes acuosos o alcohólicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Acetato de celulosa
Tamaño de poro 0,45 μm
Esterilidad No estéril
Caudal 12 s/100 ml/12,5 cm2
Hidrofobicidad Hidrófilo
Tipo de membrana OE 67
N.° por paquete 25Pack.
Diámetro (métrico) 142 mm