Learn More
QIAGEN Tinción de sangre QIAcard
Código de producto. 11373195
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
11373195 100/paq. paquete de 100
1 options
Código de producto. 11373195
Marca: QIAGEN WB100014
Para la recogida, la estabilización, el procesamiento, el transporte y el archivado de muestras biológicas. 4 áreas de muestra por tarjeta.
  • Tarjeta no indicadora y sin tratamiento FTA diseñada para la recogida y la manipulación a corto plazo de especímenes.
  • A diferencia de las tarjetas FTA, las tarjetas Bloodstain no están recubiertas con un cóctel químico protector y el ADN está en riesgo de degradación y daño.
  • Transporte práctico de sangre y fluidos corporales con funda protectora incluida.
Especificaciones
Formato Tarjeta
Para utilizar con (aplicación) Recogida y transporte de sangre y líquidos corporales
Cantidad 100/paq.
Volumen de muestra 125 μl por área de muestra