Learn More
Cytiva Rollos de protector de superficie Whatman™ Benchkote™
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
580 mm x 50 m
920 mm x 50 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Minimice el desorden y la contaminación durante los derrames. El material Benchkote Whatman™ tiene una capa de papel de laboratorio absorbente de alta calidad y suave que absorbe los derrames de líquidos. Una segunda capa laminada de polietileno evita el flujo continuo hacia la superficie de trabajo.
- Fuerte: el protector de superficies Benchkote es fuerte y resistente a desgarros, tanto cuando está húmedo como cuando está seco.
- Facilidad de uso: se puede escribir sobre la superficie blanca con tinta o lápiz y permanece lisa.
- Limpieza: apto para saturación con desinfectante para proteger las mesas de trabajo en las que hay patógenos u otras bacterias.
- Desechable: el papel Benchkote se puede incinerar tras su uso.
- Combustión segura: la capa de polietileno se consume rápidamente cuando se incinera y no se funde ni gotea
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Protector de sobremesa - rollo |
| Material | Polietileno |
| Absorbencia | 0,75 l/m2 |
| Longitud (imperial) | 36 in |
| Longitud (métrico) | 920 mm |
| Anchura (imperial) | 164 ft |
| Anchura (métrico) | 50 m |
| Dimensiones (L x An) | 920 mm x 50 m |
| Para utilizar con (aplicación) | Apto para la saturación con desinfectante |
| Cantidad | Unidad |