Learn More
Cytiva Colectores de filtración serie Whatman™ AS 300
Descripción
El colector de acero inoxidable para tres o seis unidades de filtración está equipado con unidades de acero inoxidable. El aparato se puede esterilizar en autoclave y mediante calor seco hasta 180 °C. Solo para funcionamiento en vacío. Si se utilizan tubos de limpieza, no pueden superar 1,3 bar (exceso de presión de 300 mbar).
Specifications
Specifications
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Para utilizar con (equipo) | Monitores de microbiología y embudos analíticos |
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo de colector | 3 Llaves de paso y piezas inferiores para elegir las unidades de filtro |
| N.º de posiciones | 3 |
| Detalle del puerto | DI. de 9 mm |