Learn More
Cytiva Placa Aclaratoria de Lisado de 96 Pozo Whatman™
Descripción
- Placa de poliestireno con una membrana filtrante patentada
- Procesa 96 lisados en <10 min
- Compatible con filtración al vacío o centrifugación
- Produce tasas de recuperación de entre un 10 y un 30 % más altas que los métodos de centrifugación manual
- Recupera un promedio de 6 μg de ADN/pocillo cuando se utiliza con la placa de unión de ADN Whatman (Cat. n.º PF77002810)
- Adaptable a plataformas automatizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Estándar |
| Descripción | Microplaca UNIFILTER 96Pozos , 800 μl, Director de Goteo Largo |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Tamaño de poro | 0,45 μM |
| Color | Transparente |
| Material | Poliestireno |
| Volumen del pocillo (métrico) | 800 μl |
| N.° de pocillos | 96 |
| Forma del pocillo | Filtro |
| Para utilizar con (aplicación) | Una herramienta importante para la purificación de ADN plasmídico de alto rendimiento |
| Mostrar más |