Learn More
Cytiva Papel de cromatografía Chr de 3 mm
Código de producto. 11358934
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10,16 cm
14 cm
15.2 cm
17,5 cm
20 cm
25 cm
34 cm
41 cm
43 cm
45 cm
57 cm
68 cm
100 m
Anchura (métrico):
2 cm
7,5 cm
10 cm
11 cm
12 cm
12,5 cm
13,34 cm
15 cm
18 cm
19 cm
20 cm
20.3 cm
23 cm
26 cm
27 cm
35 cm
46 cm
58 cm
Formato:
Lámina
Rollo
Tamaño de la unidad:
100 PCS
cada uno
paquete de 100
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) Formato unitSize
11358934 100 m 7,5 cm Rollo cada uno
11330744 57 cm 46 cm Lámina 100 PCS
11895375 100 m 2 cm Rollo cada uno
11348924 17,5 cm 15 cm Lámina paquete de 100
11975194 34 cm 18 cm Lámina paquete de 100
11919197 45 cm 35 cm Lámina paquete de 100
10441412 100 m 10 cm Rollo cada uno
11338934 100 m 12,5 cm Rollo cada uno
11380734 100 m 15 cm Rollo cada uno
11390734 100 m 19 cm Rollo cada uno
11300744 100 m 23 cm Rollo cada uno
11310744 100 m 27 cm Rollo cada uno
11320744 20 cm 20 cm Lámina 100 PCS
10211031 68 cm 58 cm Lámina paquete de 100
11378924 25 cm 20 cm Lámina paquete de 100
11929197 14 cm 12 cm Lámina paquete de 100
11939197 14 cm 11 cm Lámina paquete de 100
11328934 15.2 cm 20.3 cm Lámina paquete de 100
11949197 20 cm 15 cm Lámina paquete de 100
10154153 10,16 cm 13,34 cm Lámina paquete de 100
11955477 41 cm 26 cm Lámina 100 PCS
11948915 43 cm 35 cm Lámina paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Código de producto. 11358934 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 3030662
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado completamente con línter de algodón de alta calidad sin aditivos y se ha probado específicamente para técnicas de cromatografía. El papel de cromatografía Whatman™ Grade Chr de 3 mm garantiza la capacidad de absorción y la uniformidad de la acción capilar, ambas importantes en las separaciones de productos químicos.
Fabricado completamente con pulpa de algodón de alta calidad sin aditivos y probadas específicamente para técnicas de cromatografía. El papel de cromatografía Whatman™ Grade Chr de 3MM garantiza la capacidad de absorción y la uniformidad de la acción capilar, ambas importantes en las separaciones de productos químicos.
  • Superficie lisa
  • Sin aditivos de “fabricación de papel”: este papel de grado de cromatografía tiene una pureza orgánica final de las más levadas que se pueden conseguir sin que se oxiden o degraden las fibras de celulosa
  • Caudal: 130 mm/30 min (agua)
  • Grosor medio: 0,34mm
  • Se utiliza habitualmente para electroforesis, cromatografía general y aplicaciones de transferencia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Papel Chr de grado 3 MM Whatman con un grosor medio de 0.34 mm
Dimensiones (L x An) 7,5 cm × 100 m (2,95 x 328,0 pies)
Grosor de película 0,34 mm
Acabado Suave
Para utilizar con (aplicación) Para electroforesis, cromatografía general y aplicaciones de transferencia
Formato Rollo
Grado Chr 3 MM
Material Celulosa
Anchura (imperial) 2,95 in
Anchura (métrico) 7,5 cm
Caudal 130 mm/30 min
Longitud (métrico) 100 m