Learn More
Cytiva Papel de cromatografía Chr de 3 mm
Descripción
Fabricado completamente con pulpa de algodón de alta calidad sin aditivos y probadas específicamente para técnicas de cromatografía. El papel de cromatografía Whatman™ Grade Chr de 3MM garantiza la capacidad de absorción y la uniformidad de la acción capilar, ambas importantes en las separaciones de productos químicos.
- Superficie lisa
- Sin aditivos de “fabricación de papel”: este papel de grado de cromatografía tiene una pureza orgánica final de las más levadas que se pueden conseguir sin que se oxiden o degraden las fibras de celulosa
- Caudal: 130 mm/30 min (agua)
- Grosor medio: 0,34mm
- Se utiliza habitualmente para electroforesis, cromatografía general y aplicaciones de transferencia
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Papel Chr de grado 3 MM Whatman con un grosor medio de 0.34 mm |
| Dimensiones (L x An) | 12,5 cm × 100 m |
| Grosor de película | 0,34 mm |
| Acabado | Suave |
| Para utilizar con (aplicación) | Para electroforesis, cromatografía general y aplicaciones de transferencia |
| Formato | Rollo |
| Grado | Chr 3 MM |
| Material | Celulosa |
| Anchura (imperial) | 4,92 in |
| Anchura (métrico) | 12,5 cm |
| Mostrar más |